N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 524 DKK
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Formel: C₈H₉N₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005590
CAS-nummer: 5418-95-1