2-Naphthonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54405-25G OR54405-5G
APOSOR54405-25GEA 430 DKK
APOSOR54405-25G APOSOR54405-5G
2-Naphthonitrile 98%
2-Naphthonitrile
Formel: C₁₁H₇N
Kogepunkt: 156 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016807
CAS-nummer: 613-46-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III