2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 393 DKK
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016592
CAS-nummer: 35094-87-2