(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethyldiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 458 DKK
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethyldiamin
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethyldiamin
Formel: C₁₄H₁₆N₂
Molekylvægt: 212.29 g/mol
Smeltepunkt: 80…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082751
CAS-nummer: 29841-69-8