4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 1480 DKK
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formel: C₈H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06740352
CAS-nummer: 53617-37-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III