4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 164 DKK
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Smeltepunkt: 70…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847398
CAS-nummer: 17100-58-2