3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 1700 DKK
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08060975
CAS-nummer: 420137-14-0