1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 197 DKK
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04968667
CAS-nummer: 288148-34-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III