2-Methylene-1,3-propanediol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54371-25G OR54371-5G
APOSOR54371-25GEA 710 DKK
APOSOR54371-25G APOSOR54371-5G
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 93…95 °C/2mmHg
Massefylde: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075162
CAS-nummer: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7