3-Chlorphthalicanhydrid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 164 DKK
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
3-Chlorphthalicanhydrid, Technical Grade
3-Chlorphthalicanhydrid
Formel: C₈H₃ClO₃
Molekylvægt: 182.56 g/mol
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023107
CAS-nummer: 117-21-5
EINECS: 204-179-8