(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine dihydrochloride
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 557 DKK
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₅H₈Cl₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07644629
CAS-nummer: 867165-53-5