1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54356-100G OR54356-25G OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA 458 DKK
APOSOR54356-100G APOSOR54356-25G APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Formel: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149265
CAS-nummer: 211366-30-2
EINECS: 201-317-9
UN nummer: 2585
ADR: 8,III