1,9-Dibromnonan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nonamethylene dibromide
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 186 DKK
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromnonan
1,9-Dibromononane
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molekylvægt: 286.05 g/mol
Kogepunkt: 285…288 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000279
CAS-nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0