2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 404 DKK
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₇BrO₂
Kogepunkt: 80…82 °C/27mmHg
Massefylde: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003214
CAS-nummer: 4360-63-8