Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR54327-1G OR54327-5G
APOSOR54327-1GEA 0 DKK
APOSOR54327-1G APOSOR54327-5G
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-4-(methylamino)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09862450
CAS-nummer: 36242-50-9