5-Nitro-2-furonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 273 DKK
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitril 97%
5-Nitro-2-furonitril
Formel: C₅H₂N₂O₃
Molekylvægt: 138.08 g/mol
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082647
CAS-nummer: 59-82-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III