3-Iodo-p-anisidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 175 DKK
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formel: C₇H₈INO
Molekylvægt: 249.0490 g/mol
Smeltepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656566
CAS-nummer: 74587-12-5