3-iodphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 818 DKK
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-iodphenol 97%
3-iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 190 °C/97,5mmHg
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002261
CAS-nummer: 626-02-8
EINECS: 210-923-2