4-Brom-2-iodanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 327 DKK
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Brom-2-iodanilin
4-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093764
CAS-nummer: 66416-72-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III