4-Brom-3-Chloranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 110 DKK
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Brom-3-Chloranisol 98%
4-Brom-3-Chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070742
CAS-nummer: 50638-46-5