1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 632 DKK
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
Kogepunkt: 242 °C
Smeltepunkt: 80…83 °C
Massefylde: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007285
CAS-nummer: 100-00-5
UN nummer: 1578
ADR: 6.1,II