3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 985 DKK
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03410257
CAS-nummer: 242459-97-8