1-BOC-4-hydroxypiperidin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 240 DKK
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-BOC-4-hydroxypiperidin 98+%
1-BOC-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekylvægt: 201.27 g/mol
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075174
CAS-nummer: 109384-19-2