4-Iodophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 458 DKK
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodophenol 97%
4-Iodophenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 138 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 91…95 °C
Massefylde: 1,857 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002327
CAS-nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III