2-Bromphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 436 DKK
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromphenol 98%
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Kogepunkt: 194…195 °C
Smeltepunkt: 44380 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002146
CAS-nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III