1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 2790 DKK
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇ClN₂O
Smeltepunkt: 176 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012836
CAS-nummer: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III