1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 763 DKK
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
Kogepunkt: 95…98 °C/7,5mmHg
Massefylde: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005554
CAS-nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II