1,4-Naphthochinon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 491 DKK
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naphthochinon 97%
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Smeltepunkt: 119…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001676
CAS-nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I