1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 1120 DKK
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Molekylvægt: 178.22 g/mol
Smeltepunkt: 88…105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2