4-Nitrobenzyl chlorformat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 2030 DKK
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzyl chlorformat 97%
4-Nitrobenzyl chlorformat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Kogepunkt: 230 °C/9,75mmHg
Smeltepunkt: 32…34 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007375
CAS-nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II