3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 933 DKK
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Kogepunkt: 85…86 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051698
CAS-nummer: 705-21-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II