2,6-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 164 DKK
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorbenzensulfonylchlorid
2,6-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltepunkt: 51…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052311
CAS-nummer: 6579-54-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III