2,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 1480 DKK
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
2,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid 98%
2,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltepunkt: 36…37 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007429
CAS-nummer: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II