2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 1490 DKK
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid 97%
2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltepunkt: 57…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051844
CAS-nummer: 82417-45-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II