5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 545 DKK
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid 95%
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Kogepunkt: 112…117 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051667
CAS-nummer: 2766-74-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III