2-Nitrobenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 523 DKK
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzensulfonylchlorid 97%
2-Nitrobenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Smeltepunkt: 63…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007430
CAS-nummer: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II