2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile

OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 186 DKK
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
Molekylvægt: 301.41 g/mol
Kogepunkt: 100 °C/0.5mmHg
Massefylde: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012213
CAS-nummer: 102691-36-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR