(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chlorobenzyl cyanide
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 273 DKK
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Kogepunkt: 265…267 °C
Smeltepunkt: 25…31 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001918
CAS-nummer: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,II