3,5-Dichlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 360 DKK
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichlorpyridin 98%
3,5-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006376
CAS-nummer: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9