m-Toluidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 654 DKK
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidin 99%
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 203…204 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007808
CAS-nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN nummer: 1708
ADR: 6.1,II