2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 436 DKK
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid
Formel: C₁₅H₂₃ClO₂S
Smeltepunkt: 94…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007433
CAS-nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II