4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 186 DKK
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formel: C₆H₆O₃
Smeltepunkt: 188…190 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006641
CAS-nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2