4-Methoxybenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone
OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 208 DKK
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Methoxybenzophenon 98%
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Kogepunkt: 354…356 °C
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008403
CAS-nummer: 611-94-9