4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 806 DKK
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsyre 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsyre
Formel: C₈H₉BO₄
Smeltepunkt: 197…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632203
CAS-nummer: 99768-12-4