3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Naphthalen-2-yl)acrylic acid
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 3030 DKK
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molekylvægt: 198.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209666
CAS-nummer: 51557-26-7