3,4-Dibrombenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 164 DKK
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibrombenzaldehyd 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236033
CAS-nummer: 74003-55-7