2-Methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 5670 DKK
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
2-Methoxybenzoesyre 98%
2-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 200 °C
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002431
CAS-nummer: 579-75-9