4-Benzyloxybenzyl alkohol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 1300 DKK
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alkohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alkohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004654
CAS-nummer: 836-43-1