2-Iodbutan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 436 DKK
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodbutan 98%
2-Iodobutane
Formel: C₄H₉I
Molekylvægt: 184.02 g/mol
Kogepunkt: 119…120 °C
Smeltepunkt: –104 °C
Massefylde: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 21 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001072
CAS-nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN nummer: 2390
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01573