Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 164 DKK
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C5H4N2O2
Molekylvægt: 124.10 g/mol
Smeltepunkt: 259…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00856162
CAS-nummer: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2